Learn More
Protodioscin, TRC
Code produit 30136237
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136237 25 mg 25mg
30134860 50 mg 50mg
30008950 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP82765025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55056-80-9
Formule moléculaire C51 H84 O22
Poids moléculaire (g/mol) 1049.2
Synonyme (3β,22α,25R)-26-(β-D-Glucopyranosyloxy)-22-hydroxyfurost-5-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside, 26-O-β-D-Glucopyranosyl-(25R)-furost-5-ene-3β,22α,26-triol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1-2)-[α-L-rhamnopyranosyl-(1-4)]-β-D-glucopyranoside, 3β,22α,26-Trihydroxyfurost-5-ene 3-O-β-chacotrioside 26-O-β-D-glucopyranoside;
SMILES C[C@H](CC[C@@]1(O)O[C@H]2C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]3(C)[C@H]2[C@@H]1C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]7O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O
Spécification
Nom chimique ou matériau Protodioscin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C51H84O22/c1-20(19-65-45-39(60)38(59)35(56)30(17-52)69-45)9-14-51(64)21(2)32-29(73-51)16-28-26-8-7-24-15-25(10-12-49(24,5)27(26)11-13-50(28,32)6)68-48-44(72-47-41(62)37(58)34(55)23(4)67-47)42(63)43(31(18-53)70-48)71-46-40(61)36(57)33(54)22(3)66-46/h7,20-23,25-48,52-64H,8-19H2,1-6H3/t20-,21+,22+,23+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46+,47+,48-,49+,50+,51-/m1/s1
Poids de la formule 1048.5454
Pourcentage de pureté >95%