Learn More
MedChemExpress Protodioscin
Code produit 16421518
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16421518 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16421518 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0799
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Protodioscin, a major steroidal saponin in dioscoreae rhizome, has been shown to exhibit multiple biological actions, such as anti-hyperlipidemia, anti-cancer, sexual effects and cardiovascular properties.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 1049.2 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 55056-80-9
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité H2O : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic)
Cible Endogenous Metabolite
Quantité 5 mg