Learn More
MedChemExpress Protodioscin
Code produit 16479108
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16479108 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0799
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Protodioscin, a major steroidal saponin in dioscoreae rhizome, has been shown to exhibit multiple biological actions, such as anti-hyperlipidemia, anti-cancer, sexual effects and cardiovascular properties.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 1049.2 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 55056-80-9
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité H2O : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (47.66 mM∣Need ultrasonic)
Cible Endogenous Metabolite