Learn More
MedChemExpress Protopine
Code produit 16424897
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16424897 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16424897 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0793
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Protopine, an isoquinoline alkaloid contained in plants in northeast Asia.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 353.37 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 130-86-9
Type de produit Natural Products
Pureté 99.04%
Solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (35.37 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonyme Corydinine
Cible Reactive Oxygen Species