Learn More
Protoporphyrin IX, MedChemExpress
Code produit 16428706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428706 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16428706 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1247100mg
MedChemExpress Protoporphyrin IX is the final intermediate in the heme biosynthetic pathway.
Protoporphyrin IX is the final intermediate in the heme biosynthetic pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau Protoporphyrin IX
CAS 553-12-8
Couleur Dark Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H34N4O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 2.08 mg/mL (3.70 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(C=C)C4=C\C5=N/C(C(C=C)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3
Poids moléculaire (g/mol) 562.66
Poids de la formule 562.66
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder