Learn More
Protosappanin A, MedChemExpress
Code produit 16437527
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16437527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16437527 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113573
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Spécification
Nom chimique ou matériau Protosappanin A
CAS 102036-28-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12O5
Quantité 5 mg
Synonyme PTA
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (918.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC2=CC(O)=C(O)C=C2C3=CC=C(O)C=C3OC1
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Poids de la formule 272.25
Pourcentage de pureté 98.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation