Learn More
Hamilton™ PRP-1 7 μm 100 Å 10 x 250 mm
Code produit 11598124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11598124 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11598124 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79531
Expédition estimée: 11-01-2027
Les colonnes PRP-1 possèdent des qualités inhérentes de séparation en phase inverse qui suppriment la contrainte d’un revêtement en phase stationnaire. L’hydrolyse du revêtement en phase stationnaire est souvent le facteur limitant de la durée de vie de la colonne : le manque de revêtement sur la résine PRP-1 prolonge la longévité de la colonne. Le PRP-1 affiche aussi une récupération exceptionnelle des échantillons (≥ 95 %).
Fiche des spécifications techniques
  • Mode de séparation– Phase inversée
  • Phase stationnaire– PRP-1
  • Format– Colonne HPLC
  • Diamètre intérieur du matériel– 10 mm
  • Longueur du matériel– 250 mm
  • Taille des particules– 7 μm
  • USP Classification– USP L21
  • Type de matériau d'emballage– PSDVB
  • Taille des pores– 100Å
  • Matériel de quincaillerie– Acier inoxydable
  • Pression maximale– 5 000 psi
  • Limites de la phase mobile– pH 1-13. Modificateur organique aqueuse à 0-100 %
  • Force tampon– 0,0-0,5N
  • Limites de température– 5-85 °C
  • Restauration– Effectuer un gradient de 100 % d'eau à 100 % d'acétonitrile. Répéter trois fois
  • Classification composée– Produits biologiques
  • UOM– 1 CHACUN
Spécification
Format de colonne Colonne HPLC
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5 000 psi
Granulométrie 7 μm
pH pH 1-13. Modificateur organique aqueux à 0-100 %
Porosité 100 Å
Température De 5° à 85°C
Type d’USP USP L21
Matériau de remplissage PSDVB
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable