Learn More
Hamilton™ Kit de démarrage pour pré-colonne semi-prép/préparative PRP-1 (1 support, 1 cartouche), acier inox
Description
Fiche des spécifications techniques
- Mode de séparation– Phase inversée
- Phase stationnaire– PRP-1
- Format– Kit de cartouche de protection
- Diamètre intérieur du matériel– 4,6 mm
- Longueur du matériel– 20 mm
- Taille des particules– 12-20 μm
- Type de matériau d'emballage– PSDVB
- Dimensions de la colonne de garde– Semi-préparatif/Préparatif
- Matériel de quincaillerie– Acier inoxydable
- Pression maximale– 5 000 psi
- Limites de la phase mobile– pH 1-13. Modificateur organique aqueuse à 0-100 %
- Classification composée– Produits biologiques
- UOM– 1 support, 1 cartouche
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 12 à 20 μm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Type | Colonnes de garde PRP-1 |
| Diamètre (métrique) interne | 4,6 mm |