Learn More
Hamilton™ Colonne de garde semi-préparatoire/PRP-C18
Code produit 16487833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
12 à 20 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie
16487833 12 à 20 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16487833 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.52€
    456.76€ / 1 pièces
    Économisez 58.76€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Protéger les colonnes HPLC analytiques, semi-préparées et préparatives en éliminant les particules et les composés hautement adsorptifs des échantillons. Hamilton Les colonnes de protection sont disponibles en acier inoxydable.
  • Protéger les colonnes HPLC analytiques, semi-préparatoires et préparatives
  • Éliminer les particules contaminantes et les composés hautement adsorptifs des échantillons, prolongeant ainsi la durée de vie de la colonne
  • La conception est modulaire et le remplacement de la cartouche est facile et sans outil
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Granulométrie 12 à 20 μm
Longueur (métrique) 33 mm
Pression max. 5 000 psi
Type Colonne de garde semi-préparatoire/préparative
Diamètre (métrique) interne 4.6 mm
Phase stationnaire PRP-C18
Matériau Acier inoxydable
Matériau de remplissage PSDVB fonctionnalisé avec C18
À utiliser avec (application) Matières organiques
Technique Phase inverse