Learn More
Hamilton™ PRP-h5 5 μm 300 Å 4,6 x 150 mm
Code produit 12610343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Unit Size
12610343 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12610343 Supplier Hamilton™ Supplier No. 79272
Expédition estimée: 28-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pentafluoro reversed-phase column for unique selectivity. The PRP-h5 utilizes the PRP-3 as its base with a pentafluorinated modification, making it more hydrophobic in nature. The PRP-h5, with its functionality derived from a pentafluorinated polymer bead, delivers a selectivity difference from standard silica C18 stationary phases. This gives chromatographers the desired retention characteristics necessary for certain sample types.
  • Mode de séparation– Phase inversée
  • Phase stationnaire– PRP-h5
  • Format– Colonne HPLC
  • Diamètre intérieur du matériel– 4,6 mm
  • Longueur du matériel– 150 mm
  • Taille des particules– 5 μm
  • Type de matériau d'emballage– PSDVB
  • Taille des pores– 300Å
  • Matériel de quincaillerie– Acier inoxydable
  • Pression maximale– 5 000 psi
  • Limites de la phase mobile– pH 1-13. Modificateur organique aqueuse à 0-100 %
  • Force tampon– 0,0-0,5N
  • Limites de température– 5-85 °C
  • Restauration– Effectuer un gradient de 100 % d'eau à 100 % d'acétonitrile. Répéter trois fois
  • Classification composée– Peptides/Protéines
  • UOM– 1 CHACUN
Specifications
Format de colonne Colonne HPLC
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5 000 psi
Granulométrie 5 μm
pH pH 1-13. Modificateur organique aqueux à 0-100 %
Porosité 300 Å
Température 5° à 85°C
Matériau de remplissage PSDVB
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable