Learn More
Hamilton™ Résine en vrac PRP-h5
Description
- Granulométrie de 12 à 20 μm
- Matériau de remplissage PSDVB
- Restauration : exécuter un gradient de 100% d’eau à 100% d’acétonitrile (répéter trois fois)
- Phase stationnaire : PRP-h5
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 12 à 20 μm |
| Porosité | 300 Å |
| Technique | Exécuter un gradient de 100% d’eau à 100% d’acétonitrile (répéter trois fois) |
| Description | Phase inverse |
| À utiliser avec (équipement) | Colonnes PRP-h5 |
| Type de produit | Résine en vrac |