Description
PRRX1 Polyclonal antibody specifically detects PRRX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifications
Specifications
| Antigen | PRRX1 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Homeobox protein PHOX1, paired mesoderm homeo box 1, paired mesoderm homeobox 1 isoform pmx-1b, paired mesoderm homeobox protein 1, paired related homeobox 1, Paired-related homeobox protein 1, PHOX1PRX-1, PMX1PRX1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | PRRX1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human PRRX1. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of PRRX1. Amino Acid Squence: DNDQLNSEEKKKRKQRRNR |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?