Learn More
PRT4165, MedChemExpress
Code produit 16490388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490388 5 mg
16487726 100 mg
16447928 10 mg
16443867 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490388 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19817
MedChemExpress PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
Spécification
Nom chimique ou matériau PRT4165
CAS 31083-55-3
Couleur Green
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H9NO2
Quantité 5 mg
Synonyme NSC600157
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (106.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=C/C3=CC=CN=C3
Poids moléculaire (g/mol) 235.24
Poids de la formule 235.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death