Learn More
PRX-08066, MedChemExpress
Code produit. 16473476
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16473476
Marque: Medchem Express HY15472
MedChemExpress PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
Spécification
Nom chimique ou matériau PRX-08066
CAS 866206-54-4
Couleur off White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17ClFN5S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 7 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(CN2CCC(NC3=C(C=C(Cl)S4)C4=NC=N3)CC2)=CC=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 401.89
Poids de la formule 401.89
Pourcentage de pureté 97.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.