Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 069
GREENER_CHOICE
Code produit 18074402
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18074402 10 mg 10mg
18085992 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18074402 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2573/10
Non-selective NTPDase inhibitor
Non-selective nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) inhibitor. Reported to inhibit rat NTPDases 1, 2 and 3 with similar potencies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78510-31-3
Formule moléculaire C20H12ClN2NaO5S
Spécification
Nom chimique ou matériau PSB 069
Quantité 10 mg
Poids de la formule 450.83
Pureté >98%
Poids moléculaire 450.825