Learn More
R&D Systems™ PSB 0788
Code produit 18055212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18055212 50 mg 50mg
18014232 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18055212 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3199/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective A2B antagonist
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1027513-54-7
Formule moléculaire C25H27ClN6O4S
Spécification
Nom chimique ou matériau PSB 0788
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 543.04
Pureté >98%
Poids moléculaire 543.039