Learn More
R&D Systems™ PSB 1115
Code produit 18035492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18035492 10 mg 10mg
18025682 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18035492 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2009/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.68€
    238.35€ / 10mg
    Économisez 26.33€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective human A2B receptor antagonist; water-soluble
Highly selective, water-soluble, human A2B adenosine receptor antagonist. Ki values are 53.4, > 10000 and > 10000 nM at human A2B, A1 and A3 receptors respectively. Also selective versus rat A1 and A2A receptors (Ki values are 2200 and 24000 nM respectively). Produces potent analgesic effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152529-79-8
Formule moléculaire C14H14N4O5S
Tekniske data
Nom chimique ou matériau PSB 1115
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 350.35
Pureté >98%
Poids moléculaire 350.349
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.