Learn More
PSB-12062, MedChemExpress
Code produit 16494716
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494716 100 mg
16470027 50 mg
16446367 5 mg
16442806 25 mg
16423638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16494716 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101910
MedChemExpress PSB-12062 is a potent and selective P2X4 antagonist with an IC50 of 1.38 μM for human P2X4.
PSB-12062 is a potent and selective P2X4 antagonist with an IC50 of 1.38 μM for human P2X4.
Spécification
Nom chimique ou matériau PSB-12062
CAS 55476-47-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H15NO3S
Quantité 100 mg
Synonyme N-(p-Methylphenylsulfonyl)phenoxazine
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (74.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C2=C(C=CC=C2)OC3=CC=CC=C13)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 337.39
Poids de la formule 337.39
Pourcentage de pureté 99.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation