Learn More
MedChemExpress PSB-12379
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 515.35 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 98.0% |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 125 mg/mL (242.55 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 5 mg/mL (9.70 mM) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 1802226-78-3 |