Learn More
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
Code produit 15402114 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15402114 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15402114 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2921201
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Kit de différenciation de cardiomyocytes CSP
Le kit de différenciation des cardiomyocytes Gibco™ CSP se compose d’un ensemble de milieux de culture exempts de sérum et de xénon qui permettent de différencier efficacement les cellules souches pluripotentes humaines (CSP) des cardiomyocytes en contraction en à peine 8 jours. Contrairement à d’autres méthodes nécessitant plusieurs composants et des essais biologiques d’une durée plus importante, le kit de différenciation des cardiomyocytes PSC génère des cardiomyocytes à partir de cellules souches pluripotentes dans un format de milieu de culture prêt à l’emploi et en moins de temps.
Composé de trois milieux de culture 1X qui ne nécessitent ni dégel ni mélange, chaque milieu de culture est utilisé successivement sur une période totale de 14 jours, donnant des cardiomyocytes fonctionnels qui expriment des marquages physiologiques correspondants, se contractent dans la culture et peuvent par la suite être maintenus dans la culture pendant plus de 15 jours (le milieu de maintien est également vendu séparément (réf. de catalogue A2920801)).
Aucun dégel ou mélange requis
Le kit de différenciation de cardiomyocytes CSP est composé d’un milieu 1X qui ne nécessite pas d’être conservé au congélateur. Aucun dégel ou mélange des réactifs n’est donc utile. Réchauffez simplement le milieu et ajoutez-le à la culture de PSC.
Production rapide de cardiomyocytes
Le kit de différenciation des cardiomyocytes CSP est capable de produire des cardiomyocytes en contraction en seulement 8 jours. Les cardiomyocytes différenciés peuvent ensuite être maintenus dans la culture pour plus de 15 jours.
Production de cardiomyocytes de haute qualité
Les cardiomyocytes produits à l’aide du kit de différenciation des cardiomyocytes CSP sont pertinents sur le plan fonctionnel, exprimant des marquages clés tels que TNNT2, Nkx2.5, MYH6 et α-actinine, et se contractant dans la culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cardiomyocytes
Contenu et stockage • Milieu de maintenance des cardiomyocytes, 500 ml
• Milieu A de différenciation des cardiomyocytes, 100 ml
• Milieu B de différenciation des cardiomyocytes, 100 ml
Conserver à une température entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière.
Type de produit Kit de différenciation de cardiomyocytes CSP
Quantité 1 kit