Learn More
Gibco™ Kit de cryoconservation de CSP
Code produit 15481004 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481004 50 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15481004 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2644601
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de cryoconservation de CSP
Le kit de cryoconservation de CSP contient un milieu de cryoconservation de CSP sans xéno-contaminants, qui est une solution prête à l’emploi pour la cryoconservation des cellules souches pluripotentes à passage précoce (CSP) et le supplément (100X) RevitaCell™, un supplément de récupération défini chimiquement pour une utilisation dans les milieux de culture après décongélation. Lorsqu’ils sont utilisés en association, ces réactifs aident à minimiser la perte de viabilité cellulaire, à maximiser la récupération après décongélation et à minimiser la différenciation indésirable des cellules souches pluripotentes. Ce kit peut également être utilisé pour la cryoconservation et la récupération des cellules mononuclée de sang périphérique (PBMC) afin d’améliorer la viabilité et la récupération cellulaires après décongélation.
  • Récupération efficace : permet d’obtenir systématiquement 50 % de plus de cellules viables que les méthodes traditionnelles de cryoconservation de CSP
  • Uniforme : les milieux définis chimiquement conservent la morphologie, la pluripotence et le caryotype normaux des cellules souches pluripotentes sur 10 passages
  • Variabilité réduite : les réactifs optimisés minimisent les causes de l’instabilité génétique des cellules souches pluripotentes
    Fiable
    les formulations sans xéno-contaminants, définies chimiquement, contribuent à assurer la capacité de prolifération et la culture à long terme des CSP et des PBMC dans un état stable, ce qui contribue à accroître leur utilité dans les applications de recherche et de recherche clinique.
    Facile à utiliser
    Le milieu de cryoconservation de CSP est fourni sous forme de solution complète prête à l’emploi contenant 10 % de DMSO pour une addition cellulaire efficace. Des ajouts distincts de réactifs d’optimisation ne sont pas nécessaires, un gain de temps précieux en termes de préparation.
    Polyvalent
    Le kit est compatible avec les cellules mises en culture dans divers systèmes de milieux, notamment le milieu Essential 8™, le SFM hESC StemPro™ et d’autres formulations disponibles sur le marché. De plus, le kit est compatible avec les CSP à passage de cellules unique et amas.
    Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
    Le kit de cryoconservation de CSP est fabriqué sur un site conforme aux BPFa. Cette installation est également homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Classification Sans xéno-contaminants pour Cryomedium, Aucun composant d’origine animale pour RevitaCell
    Type de produit Kit de cryoconservation de CSP
    Serum Level Sans sérum
    Avec additifs DMSO (10%)
    Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
    Gamme de produits Gibco
    Quantité 50 ml
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Contenu et stockage • Milieu de cryoconservation de 50 ml
    • Supplément (100X) RevitaCell de 5 ml
    Stocker entre -5 et -20°C et à l’abri de la lumière.
    Culture Type Cellule souche (humaine, iPS - souche pluripotente induite, embryonnaire)