Learn More
Gibco™ Milieu d’induction neurale de CSP
Code produit 15300641 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15300641 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15300641 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1647801
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu d’induction neurale de CSP
Le milieu d’induction neurale Gibco™ PSC des cellules souches pluripotentes est sans sérum et assure une induction neurale hautement efficace des cellules souches pluripotentes humaines en à peine 7 jours. Contrairement aux méthodologies existantes, le recours au milieu d’induction neurale des cellules souches pluripotentes n’exige pas d’étape intermédiaire pour la formation de corps embryoïdes, qui suppose plus de temps, de main-d’œuvre et de variabilité. Les cellules souches neurales (NSC) générées à l’aide du milieu d’induction neurale des cellules souches pluripotentes comportent une expression élevée de marqueurs des cellules souches neurales et peuvent être transformées en autres types de cellules neurales.
Le milieu d’induction neurale de CSP permet :
  • Induction rapide des cellules souches neurales : induction neurale hautement efficace en à peine 7 jours, sans formation de corps embryoïdes
  • Production évolutive des cellules souches neurales : génération de > 20 millions de cellules souches neurales à partir de 1 million de cellules souches pluripotentes
  • Génération de cellules souches neurales : les cellules souches neurales résultantes peuvent être cryopréservées, étendues et différenciées
    Induction rapide de cellules souches neurales
    Le milieu d’induction neurale de cellules souches pluripotentes simplifie le flux de travail de génération de CSN en éliminant la nécessité de former des EB ou des rosettes. En éliminant cette étape, le milieu d’induction neurale des cellules souches pluripotentes améliore la reproductibilité avec une induction neurale hautement efficace en à peine 7 jours.
    Production évolutive de cellules souches neurales
    Le milieu d’induction neurale des cellules souches pluripotentes est robuste et peut générer plus de 20 millions de cellules souches neurales à partir de 1 million de cellules souches pluripotentes. Ce milieu a été testé avec plusieurs lignées hPSC, y compris des SPIh dérivées de l’utilisation des vecteurs de reprogrammation des SPIh épisomiques et du kit de reprogrammation CytoTune™-iPS Sendai.
    Génération de cellules souches neurales de haute qualité
    Les cellules souches neurales générées par un milieu d’induction neurale de cellules souches pluripotentes ont une expression de plus de 80 % de Sox1, Sox2 et de nestin (marqueurs NSC) et une expression de <1 % d’Oct4 (marqueur de pluripotence). En outre, les cellules souches neurales développées ont maintenu le phénotype, présenté un caryotype normal et ont pu être différenciées dans les neurones, astrocytes et oligodendrocytes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi), cellules souches humaines
    Type de produit Milieu d’induction neurale de CSP
    Serum Level Sans sérum
    Quantité 500 ml
    Contenu et stockage • Milieu de base de 500 ml (stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière)
    • Supplément de 10 ml (stocker entre -5 et -20°C et à l’abri de la lumière)