Learn More
Pseudo-érythromycine A Éther Énol, TRC
Code produit 30133282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133282 1 mg 1mg
17928424 25 mg 25mg
17929264 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133282 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8395001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 105882-69-7
Formule moléculaire C37 H65 N O12
Poids moléculaire (g/mol) 715.91
Synonyme 4,13-Dioxabicyclo[8.2.1]tridec-12-en-5-one, 7-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-3-[(1R,2R)-1,2-dihydroxy-1-methylbutyl]-2,6,8,10,12-pentamethyl-9-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R)-, 4,13-Dioxabicyclo[8.2.1]tridec-12-en-5-one, 7-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-3-(1,2-dihydroxy-1-methylbutyl)-2,6,8,10,12-pentamethyl-9-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [2R-[2R*,3R*(1R*,2R*),6R*,7S*,8S*,9R*,10R*]]-, (2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R)-7-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-3-[(1R,2R)-1,2-dihydroxy-1-methylbutyl]-2,6,8,10,12-pentamethyl-9-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridec-12-en-5-one, 8,9-Anhydropseudo-erythromycin A-6,9-hemiketal, EM 701, LY 267108, Pseudoerythromycin A enol ether
Nom IUPAC (2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R)-3-[(2R,3R)-2,3-dihydroxypentan-2-yl]-9-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-7-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-2,6,8,10,12-pentaméthyl-4,13-dioxabicyclo[8.2.1]tridec-1(12)-en-5-one
SMILES CC[C@@H](O)[C@@](C)(O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(=C(O4)[C@@H]1C)C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Pseudo Erythromycin A Enol Ether
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25(39)37(10,43)32-20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)31(49-34-27(40)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)48-32)47-26-17-35(8,44-13)30(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30+,31-,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Poids de la formule 715.4507
Pourcentage de pureté >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.