Learn More
MedChemExpress Pseudobufarenogin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Poids moléculaire | 416.51 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 17008-69-4 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.18% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | ψ-Bufarenogin |
| Quantité | 5 mg |