Learn More
Pseudopelletierine,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16524404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16524404 1 g 1g
16534404 5 g 5g
16544404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16524404 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 463980010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-70-5
Formule moléculaire C9H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 153.23
Clé InChI RHWSKVCZXBAWLZ-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
SMILES CN1C2CCCC1CC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Pseudopelletierine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 153.22