Learn More
Pseudopelletierine, TRC
Code produit 30427466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427466 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427466 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83960010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pseudopelletierine
CAS 552-70-5
Formule moléculaire C9 H15 N O
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO/c1-10-7-3-2-4-8(10)6-9(11)5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1CC(=O)C2
Nom IUPAC (1R,5S)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 153.22
Poids de la formule 153.1154