Learn More
Pseudoprotodioscine, TRC
Code produit 30410023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410023 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84018810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pseudoprotodioscin
CAS 102115-79-7
Formule moléculaire C52 H84 O20
Quantité 10 mg
Synonyme (3β,25R)-26-(β-D-Glucopyranosyloxy)furosta-5,20(22)-dien-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside, Oligofurostanoside A
Formule InChI InChI=1S/C52H84O20/c1-21(20-65-48-43(62)42(61)39(58)33(18-53)70-48)7-10-30-23(3)35-31(68-30)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-51(25,5)28(27)12-14-52(29,35)6)67-50-47(72-49-44(63)41(60)37(56)24(4)66-49)45(64)46(34(19-54)71-50)69-32-15-22(2)36(55)40(59)38(32)57/h8,21-22,24,26-29,31-50,53-64H,7,9-20H2,1-6H3/t21-,22-,24+,26+,27-,28+,29?,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45+,46-,47-,48-,49+,50-,51+,52+/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC1=C(C)[C@H]2[C@H](CC3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]7C[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)O1)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O
Poids moléculaire (g/mol) 1029.21
Poids de la formule 1028.5556