Learn More
Pseudoprotodioscine, TRC
Code produit 30415519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415519 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84018850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pseudoprotodioscin
CAS 102115-79-7
Formule moléculaire C52 H84 O20
Quantité 50 mg
Synonyme (3β,25R)-26-(β-D-Glucopyranosyloxy)furosta-5,20(22)-dien-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside, Oligofurostanoside A
Formule InChI InChI=1S/C52H84O20/c1-21(20-65-48-43(62)42(61)39(58)33(18-53)70-48)7-10-30-23(3)35-31(68-30)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-51(25,5)28(27)12-14-52(29,35)6)67-50-47(72-49-44(63)41(60)37(56)24(4)66-49)45(64)46(34(19-54)71-50)69-32-15-22(2)36(55)40(59)38(32)57/h8,21-22,24,26-29,31-50,53-64H,7,9-20H2,1-6H3/t21-,22-,24+,26+,27-,28+,29?,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45+,46-,47-,48-,49+,50-,51+,52+/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC1=C(C)[C@H]2[C@H](CC3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]7C[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)O1)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O
Poids moléculaire (g/mol) 1029.21
Poids de la formule 1028.5556