Learn More
Pseudothiohydantoïne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496974 5 g 5g
11406984 25 g 25g
11416984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496974 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21461.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 556-90-1 | C3H4N2OS | 116.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-90-1
Formule moléculaire C3H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 116.138
Numéro MDL MFCD00003186
Clé InChI HYMJHROUVPWYNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pseudothiohydantoin, 2-aminothiazol-4 5h-one, 2-imino-4-thiazolidinone, 4 5h-thiazolone, 2-amino, usaf dm-1, 2-imino-4-thiazolidone, 2-amino-2-thiazolin-4-one, usaf be-4-5, 2-amino-4-oxo-thiazole, 2-imino-thiazolidin-4-one
CID PubChem 11175
Nom IUPAC 2-amino-1,3-thiazole-4-one
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Pseudothiohydantoin
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 116.14
Pourcentage de pureté 97%