Learn More
PSI-6130, MedChemExpress
Code produit 16469956
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469956 50 mg
16460056 2 mg
16456207 5 mg
16403488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16469956 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10165
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.
PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PSI-6130
CAS 817204-33-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H14FN3O4
Quantité 50 mg
Synonyme R 1656
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (96.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)N
Poids moléculaire (g/mol) 259.23
Poids de la formule 259.23
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus