Learn More
PSI-6206, MedChemExpress
Code produit 16432497
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16432497 50 mg
16426686 100 mg
16426388 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16432497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15236
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
MedChemExpress PSI-6206 (RO 2433) is the deaminated derivative of PSI-6130, which is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase. PSI-6206 low potently inhibits HCV replicon with EC90 of >100 μM.
PSI-6206 (RO 2433) is the deaminated derivative of PSI-6130, which is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase. PSI-6206 low potently inhibits HCV replicon with EC90 of >100 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PSI-6206
CAS 863329-66-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13FN2O5
Quantité 50 mg
Synonyme RO 2433 GS-331007
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (384.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=O)C=CN1[C@H]2[C@](F)([C@@H]([C@H](O2)CO)O)C
Poids moléculaire (g/mol) 260.22
Poids de la formule 260.22
Pourcentage de pureté 99.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus