Learn More
PSI-697, MedChemExpress
Code produit. 16482687
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16482687
Marque: Medchem Express HY15526
MedChemExpress PSI-697 is an oral P-selectin inhibitor with an IC50 of 125 μM.
PSI-697 is an oral P-selectin inhibitor with an IC50 of 125 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PSI-697
CAS 851546-61-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H18ClNO3
Quantité 50 mg
Synonyme P-Selectin Inhibitor
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 45.8 mg/mL (124.51 mM)
SMILES O=C(C1=C(O)C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)=NC3=C(CCCC4)C4=CC=C13)O
Poids moléculaire (g/mol) 367.83
Poids de la formule 367.83
Pourcentage de pureté 98.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.