Learn More
PSI-7409 tetrasodium, MedChemExpress
Code produit 16496788
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496788 10 mg
16493486 25 mg
16479337 5 mg
16461549 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496788 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15745A
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
MedChemExpress PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau PSI-7409 tetrasodium
CAS 1621884-22-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12FN2Na4O14P3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 125 mg/mL (212.55 mM)
SMILES O[C@@H]([C@@](C)(F)[C@H](N1C(NC(C=C1)=O)=O)O2)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 588.09
Poids de la formule 588.09
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus