Learn More
Psilocin O-Glucuronide, TRC
Code produit 30409638
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30409638 2.5 mg -
30419245 5 mg 5mg
30416132 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30409638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7907102.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 514212-83-0
Formule moléculaire C18H24N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 380.4
Synonyme (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau Psilocin O-Glucuronide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H24N2O7/c1-20(2)7-6-9-8-19-10-4-3-5-11(12(9)10)26-18-15(23)13(21)14(22)16(27-18)17(24)25/h3-5,8,13-16,18-19,21-23H,6-7H2,1-2H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1
Poids de la formule 380.1584
Pourcentage de pureté >95%