Läs mer
Erlab PSM - Solis Essential 1200
Produktkod. 17829200 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Type de produit:
Enceinte de sécurité biologique de classe II
Förpackningsstorlek:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Type de produit Förpackningsstorlek
17829200 Enceinte de sécurité biologique de classe II 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17829200 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORHOT19822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12565.00€
    9292.00€ / 1 pièces
    Économisez 3273.00€
    26% de réduction
Visa alla kampanjer
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Une armoire de sécurité microbiologique compacte assurant une protection supérieure de l'opérateur, un contrôle efficace de la contamination et une utilisation ergonomique.
  • Modèle : Armoire de sécurité biologique, Solis Essential 1200
  • Système de filtration : Double filtration avec filtres à particules (HEPA/ULPA) et filtres moléculaires (charbon actif) pour une sécurité maximale
  • Protection : Protection de l'opérateur conforme à la norme NF EN ISO 12469:2000; Classe de protection du produit ISO 5 conformément à la norme NF EN ISO 14644-1:2015; Filtres HEPA H14 – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Débit d'air : 1000 m³ /h
  • Dimensions : 1520 x 780 x 1421 mm
  • Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consommation électrique : 85 / 170 W
  • Structure : Côtés et façade en verre feuilleté ; espace de travail en acier inoxydable brossé 304 L
  • Surface de travail : segmentée pour un flux de travail efficace
  • Anémomètre pour la surveillance du flux d'air
  • Interface à écran tactile (TSI)
  • Webcam intégrée pour la surveillance et la documentation
  • Système de commande vocale (VCS)
  • Prises électriques : 2 prises avec couvercles de protection
  • Système de décontamination UV (ultraviolet)
  • Accoudoir ergonomique pour le confort de l'opérateur
Specifikationer
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de produit Enceinte de sécurité biologique de classe II
Modèle Solis Essentiel 1200
Niveau sonore 55 dBA
Prises 2
Consommation électrique 270 W
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.