Learn More
Descripción
- Modèle : Armoire de sécurité biologique, Solis Essential 900
- Système de filtration : Double filtration avec filtres à particules (HEPA/ULPA) et filtres moléculaires (charbon actif) assurant un flux d'air laminaire propre et un confinement efficace des contaminants.
- Protection : Protection de l'opérateur conforme à la norme NF EN ISO 12469:2000; Classe de protection du produit ISO 5 conformément à la norme NF EN ISO 14644-1:2015; Filtres HEPA H14 - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019)
- Dimensions : 1215 x 780 x 1421 mm offrant un espace de travail compact mais efficace
- Débit d'air : 770 m³ /h en maintenant une circulation d'air laminaire constante
- Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz.
- Consommation électrique : 80/160 W garantissant des performances écoénergétiques
- Structure : Côtés et façade en verre feuilleté, compartiment de manipulation en acier inoxydable brossé 304L pour une durabilité et une facilité de nettoyage optimales.
- Surface de travail : Conception segmentée pour un flux de travail ergonomique et une maintenance facilitée
- Anémomètre : Intégré pour une surveillance précise du débit d'air
- Interface tactile (TSI) pour une commande et un fonctionnement intuitifs
- Webcam intégrée pour la surveillance et la documentation
- Système de commande vocale (VCS) pour un fonctionnement mains libres
- Prises électriques : 2 prises avec couvercles de protection assurant la sécurité de l'utilisateur
- Système de décontamination UV (ultraviolet) pour le maintien de conditions stériles
- Accoudoir ergonomique pour un confort accru de l'opérateur lors d'une utilisation prolongée
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de produit | Enceinte de sécurité biologique de classe II |
| Modèle | Solis Essentiel 900 |
| Niveau sonore | 55 dBA |
| Prises | 2 |
| Consommation électrique | 270 W |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?