Learn More
Erlab PSM - Solis Essentiel 1800
Code produit 17870044 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Enceinte de sécurité biologique de classe II
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17870044 Enceinte de sécurité biologique de classe II 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17870044 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORHOT19837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25640.00€
    13612.00€ / 1 pièces
    Économisez 12028.00€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enceinte de sécurité microbiologique de pointe assurant la sécurité de l'opérateur, le contrôle de la contamination et l'efficacité ergonomique en environnement de laboratoire.
  • Modèle : Armoire de sécurité biologique, Solis Essentiel 1800
  • Système de filtration : Double filtration combinant des filtres à particules (HEPA/ULPA) et des filtres moléculaires (charbon actif) pour une pureté de l'air optimale et un confinement efficace des contaminants.
  • Protection : Protection de l'opérateur conforme à la norme NF EN ISO 12469:2000; Classe de protection du produit ISO 5 conformément à la norme NF EN ISO 14644-1:2015; Filtres HEPA H14 – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Dimensions : 2130 x 780 x 1421 mm pour un espace de travail spacieux et efficace
  • Débit d'air : 1480 m³ /h assurant un flux d'air laminaire constant et un confinement
  • Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consommation électrique : 110 / 310 W offrant des performances écoénergétiques
  • Structure : Côtés et façade en verre feuilleté avec chambre de manutention en acier inoxydable brossé 304L pour une durabilité accrue
  • Surface de travail : segmentée pour faciliter l’entretien et améliorer le flux de travail
  • Anémomètre : intégré pour la surveillance du flux d'air en temps réel
  • Interface tactile (TSI) pour un fonctionnement fluide
  • Webcam intégrée pour l'observation et la documentation à distance
  • Système de commande vocale (VCS) pour une fonctionnalité mains libres
  • Prises électriques : 2 prises avec couvercles de protection pour plus de commodité et de sécurité
  • Système de décontamination UV (ultraviolet) pour environnements stériles
  • Accoudoir ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur pendant le fonctionnement
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de produit Enceinte de sécurité biologique de classe II
Modèle Solis Essentiel 1800
Niveau sonore 55 dBA
Prises 2
Consommation électrique 270 W