Learn More
Erlab PSM - Solis Premium 1200
Code produit 18801514 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Enceinte de sécurité biologique de classe II
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18801514 Enceinte de sécurité biologique de classe II 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18801514 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORHOT19856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11620.00€
    10818.00€ / 1 pièces
    Économisez 802.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enceinte de sécurité microbiologique de pointe assurant la sécurité de l'opérateur, le contrôle de la contamination et une performance ergonomique en environnement de laboratoire.
  • Modèle : BSC (enceinte de sécurité biologique) Solis Premium 1200
  • Système de filtration : Double filtration combinant des filtres à particules (HEPA/ULPA) et des filtres moléculaires (charbon actif) pour une pureté de l'air et une efficacité de confinement accrues
  • Protection : Protection de l'opérateur conforme à la norme NF EN ISO 12469:2000; Classe de protection du produit ISO 5 conformément à la norme NF EN ISO 14644-1:2015; Filtres HEPA H14 – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Dimensions : 1520 x 780 x 1421 mm offrant un espace de travail suffisant pour les opérations de laboratoire
  • Débit d'air : 1000 m³ /h assurant un flux d'air laminaire stable et propre
  • Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consommation électrique : 85 / 170 W pour une performance écoénergétique
  • Structure : Côtés et façade en verre feuilleté avec compartiment de manipulation en acier inoxydable brossé 304L pour une durabilité et une hygiène optimales.
  • Surface de travail : Conception segmentée facilitant la maintenance et optimisant le flux de travail
  • Anémomètre : Intégré pour une surveillance précise du débit d'air
  • Interface à écran tactile (TSI) offrant une commande intuitive et conviviale
  • Caméra intégrée pour la surveillance et la documentation
  • Système de commande vocale (VCS) pour une utilisation mains libres pratique
  • Prises électriques : 2 prises de courant avec couvercles de protection pour plus de sécurité et d'accessibilité
  • Système de décontamination UV (ultraviolet) garantissant des conditions de travail stériles
  • Accoudoir ergonomique conçu pour le confort de l'opérateur lors d'une utilisation prolongée
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de produit Enceinte de sécurité biologique de classe II
Modèle Solis Premium 1200
Niveau sonore 55 dBA
Prises 2
Consommation électrique 270 W