Learn More
Psora 4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Psora 4 |
| CAS | 724709-68-6 |
| Formule moléculaire | C21 H18 O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4-(4-Phenylbutoxy)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H18O4/c22-21-14-19(23-10-5-4-8-15-6-2-1-3-7-15)17-12-16-9-11-24-18(16)13-20(17)25-21/h1-3,6-7,9,11-14H,4-5,8,10H2 |
| SMILES | O=C1Oc2cc3occc3cc2C(=C1)OCCCCc4ccccc4 |
| Nom IUPAC | 5-(4-phénylbutoxy)furo[3,2-g]chromén-7-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.36 |
| Poids de la formule | 334.1205 |