Learn More
Psoralène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442889 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15442889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60042.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.44€
    218.65€ / 100mg
    Économisez 58.79€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
S’intercale dans l’ADN ; réactif photochimique pour l’étude de la structure des acides nucléiques
Intercalates into DNA; photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-97-7
Formule moléculaire C11H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.17
Numéro MDL MFCD00010520
Clé InChI ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme psoralen, ficusin, 7h-furo 3,2-g chromen-7-one, furocoumarin, psoralene, 7h-furo 3,2-g 1 benzopyran-7-one, psorline-p, 6,7-furanocoumarin, furo 3,2-g chromen-7-one, furo 3,2-g coumarin
CID PubChem 6199
ChEBI CHEBI:27616
Nom IUPAC 7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
SMILES O=C1OC2=CC3=C(C=CO3)C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Psoralen
Point de fusion 163°C to 164°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Beilstein 152784
Merck Index 14,7928
Poids de la formule 186.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Psoralen
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one