Learn More
Psoralen, MedChemExpress
Description
Psoralen (Ficusin) is a coumarin isolated from the seeds of Fructus Psoraleae. Psoralen exhibits a wide range of biological properties, including anti-cancer, antioxidant, antidepressant, anticancer, antibacterial, and antiviral, et al.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Psoralen |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 66-97-7 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H6O3 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Ficusin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (537.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.37 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Afficher plus |