Learn More
Psoralen, TRC
Code produit 30138279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138279 25 mg 25mg
30135569 50 mg 50mg
17942145 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138279 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83980025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-97-7
Formule moléculaire C11 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.16
Synonyme 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene
Nom IUPAC Furo[3,2-G]chromen-7-One
SMILES O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Psoralen
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Poids de la formule 186.0317
Pourcentage de pureté >95%