Learn More
Horst™ Capteur PT 100
Code produit 10719822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10719822 4mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10719822 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 70308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.20€
    98.00€ / 1 pièces
    Économisez 55.20€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) 4mm
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Matériau Fibre de verre
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 50mm
Type de produit Capteur Pt 00
max. (métrique) 500°C