Learn More
IKA™ Sonde de température en verre borosilicaté PT 1000.70 3.3
Code produit 10024053 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
7 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10024053 7 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10024053 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003736000
En stock
Spécification
Diamètre (métrique) 7 mm
À utiliser avec (équipement) Pour 3589 W/6097 C
Modèle PT 1000,70
Température (métrique) -10°C à +400°C
Type Sonde de température