Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour plaques chauffantes Thermo Scientific™ séries Cimarec+ et SuperNuova+
Code produit 15463660 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoire, sonde
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15463660 Accessoire, sonde 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15463660 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CIC0001447
Soutenez vos travaux de recherche en sciences de la santé
Utilisez le code promo 28030
Afficher toutes les promotions
En stock
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante et plaques chauffantes Cimarec et Supernuova
S’utilise avec :Agitateurs à plaque chauffante et plaques chauffantes Cimarec et Supernuova
  • Composed of AISI 316Ti, a titanium-stabilized version of the 316 stainless steel
  • AISI 316Ti is a type of austenitic chromium-nickel stainless steel specifically designed to resist intergranular corrosion at high temperatures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sonde externe PT100, 0-400°C, acier inoxydable, pour toutes les tailles de plaques chauffantes et agitateurs à plaque chauffante Cimarec+ et SuperNuova+
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à plaque chauffante et plaques chauffantes Cimarec et Supernuova
Température (métrique) 0°C à 400°C
Type Accessoire, sonde
Affichage Numérique
Matériau Acier inoxydable