Learn More
Hamilton Support de sonde PT1000
Code produit 31257792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
31257792 Acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31257792 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10176378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    216.04€ / 1 pièces
    Économisez 26.96€
    11% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Fournit une plateforme stable et sécurisée pour la sonde de température PT1000 lorsqu’elle est utilisée avec un agitateur magnétique à chauffeur. Assure un positionnement fiable lors de la surveillance de la température en laboratoire.
  • Support de sonde de température PT1000 réglable
  • Se fixe solidement sur l’agitateur magnétique MagHeat
  • Ça maintient la sonde de température stable pendant le fonctionnement
Spécification
Type Sonde de température
Garantie Aucun
Matériau Acier inoxydable