Learn More
Velp Scientifica™ Sonde de température Pt1000
Code produit 17847534 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique):
50°C à 310°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) Conditionnement
17847534 50°C à 310°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17847534 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.31€
    96.50€ / 1 pièces
    Économisez 14.81€
    13% de réduction
En stock
Capteur de température Pt1000 pour une thermorégulation précise du fluide.
  • Le capteur de température assure une thermorégulation précise du milieu.
  • Idéal pour chauffer les agitateurs magnétiques
Spécification
Température (métrique) 50°C à 310°C
Type Sonde de température
Matériau Acier inoxydable