Learn More
PT2399, MedChemExpress
Code produit 16485166
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485166 100 mg
16426947 5 mg
16414228 10 mg
16410567 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485166 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108697
MedChemExpress PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
Spécification
Nom chimique ou matériau PT2399
CAS 1672662-14-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H10F5NO4S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 200 mg/mL (476.96 mM)
SMILES N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 419.32
Poids de la formule 419.32
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death