Learn More
PTACH, MedChemExpress
Code produit 16488157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488157 5 mg
16445448 10 mg
16441627 50 mg
16406046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16488157 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12954
MedChemExpress PTACH (NCH-51) is a potent HDAC inhibitor with IC50s of 48 nM, 32 nM, and 41 nM for HDAC1, HDAC4, and HDAC6, respectively. PTACH exerts potent growth inhibition against various cancer cells (EC50s of 1.1-9.1 μM) .
PTACH (NCH-51) is a potent HDAC inhibitor with IC50s of 48 nM, 32 nM, and 41 nM for HDAC1, HDAC4, and HDAC6, respectively. PTACH exerts potent growth inhibition against various cancer cells (EC50s of 1.1-9.1 μM) .
Spécification
Nom chimique ou matériau PTACH
Forme physique Solid
CAS 848354-66-5
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H26N2O2S2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme NCH-51
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (128.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C(SCCCCCCC(NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CS1)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 390.56
Poids de la formule 390.56
Pourcentage de pureté 97.01%
Qualité Research