Learn More
PTEN 293T Cell Overexpression Lysate 2 (Denatured), Abnova
Code produit 16113745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16113745 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16113745 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00005728T02.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transfert Western
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description PTEN 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_000314.4
Poids moléculaire 44.44
Plage de pH 6.8
Plasmide pCMV-PTEN full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PTEN antibody (H00005728-B02) by western blotting
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL PTEN 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.